Merck
604402
Sigma-Aldrich
Phenylacetylene-1,2-13C2
99 atom % 13C
Sinónimos:
Ethynyl-13C2-benzene
About This Item
Fórmula lineal:
C6H513C≡13CH
Peso molecular:
104.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352003
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
99% (CP)
bp
142-144 °C (lit.)
densidad
0.948 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
[13CH]#[13C]c1ccccc1
InChI
1S/C8H6/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7H/i1+1,2+1
Clave InChI
UEXCJVNBTNXOEH-ZDOIIHCHSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
80.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
27.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)