603856
2-(4-Aminophenyl)acetic acid-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulario
solid
mp
201 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
Nc1ccc(C[13C](O)=O)cc1
InChI
1S/C8H9NO2/c9-7-3-1-6(2-4-7)5-8(10)11/h1-4H,5,9H2,(H,10,11)/i8+1
Clave InChI
CSEWAUGPAQPMDC-VJJZLTLGSA-N
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)