Merck
603600
Sigma-Aldrich
1,4-Butanediol-13C4
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula lineal:
HO13CH2(13CH2)213CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
94.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
99% (CP)
bp
230 °C (lit.)
mp
16 °C (lit.)
densidad
1.061 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
O[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]O
InChI
1S/C4H10O2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4H2/i1+1,2+1,3+1,4+1
Clave InChI
WERYXYBDKMZEQL-JCDJMFQYSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
273.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
134 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)