Merck
603457
Sigma-Aldrich
Fmoc-Gly-OH-2-13C,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
Sinónimos:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-glycine-2-13C,15N, Glycine-2-13C,15N N-Fmoc
About This Item
Fórmula lineal:
(H15N-Fmoc)13CH2CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
299.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Nivel de calidad
técnicas
bio NMR: suitable
mp
174-175 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
cambio de masa
M+2
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(=O)[13CH2][15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C17H15NO4/c19-16(20)9-18-17(21)22-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15H,9-10H2,(H,18,21)(H,19,20)/i9+1,18+1
Clave InChI
NDKDFTQNXLHCGO-PHHLUUBBSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)