600237
Helium-3He
99.95 atom %, 99.9% (CP)
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99.95 atom %
Ensayo
≥99.9% (Total Helium)
99.9% (CP)
Formulario
gas
impurezas
<0.1% Total others
cambio de masa
M-1
cadena SMILES
[3He]
InChI
1S/He/i1-1
Clave InChI
SWQJXJOGLNCZEY-BJUDXGSMSA-N
Envase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Press. Gas Compr. Gas
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)