Merck
600172
Sigma-Aldrich
Carbon-13C dioxide
35 atom % 13C
Sinónimos:
13C Labeled carbon dioxide, 13CO2
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13CO2
Número de CAS:
Peso molecular:
45.00
Beilstein:
3087932
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352119
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
densidad de vapor
1.52 (vs air)
pureza isotópica
35 atom % 13C
Ensayo
99% (CP)
mp
−78 °C (subl.) (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
O=[13C]=O
InChI
1S/CO2/c2-1-3/i1+1
Clave InChI
CURLTUGMZLYLDI-OUBTZVSYSA-N
Categorías relacionadas
Envase
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Gas cylinder
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Press. Gas Liquefied gas
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)