59760
1-Methylimidazolium hydrogen sulfate
95%
Sinónimos:
1-Methylimidazole hydrogen sulfate
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥94.5% (HPLC)
95%
Formulario
solid
impurezas
≤1% water
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
cadena SMILES
OS(O)(=O)=O.Cn1ccnc1
InChI
1S/C4H6N2.H2O4S/c1-6-3-2-5-4-6;1-5(2,3)4/h2-4H,1H3;(H2,1,2,3,4)
Clave InChI
TVEOIQKGZSIMNG-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- As a component of a catalytic system along with chlorotrimethylsilane used in the preparation of 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-ones and hydroquinazoline-2,5-diones.
- As a catalyst in the preparation of biologically important 2,5-dimethyl-N-substituted pyrroles.
- As a reusable catalyst in the preparation of spiro[indoline-3′,2-quinazoline]2′,4(3H)-dione.
- In the leaching of copper and zinc in brass dross using H2O2 as an oxidant.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>536.0 °F - (External MSDS)
Punto de inflamabilidad (°C)
> 280 °C - (External MSDS)
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
BASIONICS™ Ionic Liquids offer diverse properties for varied applications in the BASF portfolio.
BASIONICS™ Ionic Liquids offer diverse properties for varied applications in the BASF portfolio.
BASIONICS™ Ionic Liquids offer diverse properties for varied applications in the BASF portfolio.
BASIONICS™ Ionic Liquids offer diverse properties for varied applications in the BASF portfolio.