591629
Phenol-18O
95 atom % 18O
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
95 atom % 18O
Formulario
solid
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
densidad
1.093 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
[18OH]c1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H/i7+2
Clave InChI
ISWSIDIOOBJBQZ-WGGUOBTBSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Órganos de actuación
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
79 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)