588539
1-Butanol-4,4,4-d3
98 atom % D
Sinónimos:
Butyl-4,4,4-d3 alcohol
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
bp
116-118 °C (lit.)
mp
-90 °C (lit.)
densidad
0.843 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])CCCO
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3/i1D3
Clave InChI
LRHPLDYGYMQRHN-FIBGUPNXSA-N
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
93.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
34 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)