587990
2,6-Diethylaniline-15N
98 atom % 15N
Sinónimos:
2,6-diethyl-Benzenamine-15N
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % 15N
bp
243 °C (lit.)
densidad
0.912 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+1
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCc1cccc(CC)c1[15NH2]
InChI
1S/C10H15N/c1-3-8-6-5-7-9(4-2)10(8)11/h5-7H,3-4,11H2,1-2H3/i11+1
Clave InChI
FOYHNROGBXVLLX-KHWBWMQUSA-N
Envase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
239.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
115 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)