Merck
579785
Sigma-Aldrich
Boc-Asn-OH-(α-amine-15N)
98 atom % 15N
Sinónimos:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-asparagine-(amine-15N), L-Asparagine-(amine-15N), α-N-t-Boc derivative
About This Item
Fórmula lineal:
H2NCOCH2CH(15NH-Boc)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
233.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
98 atom % 15N
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D -7.3°, c = 2 in DMF
técnicas
bio NMR: suitable
mp
175 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Boc
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)[15NH][C@@H](CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C9H16N2O5/c1-9(2,3)16-8(15)11-5(7(13)14)4-6(10)12/h5H,4H2,1-3H3,(H2,10,12)(H,11,15)(H,13,14)/t5-/m0/s1/i11+1
Clave InChI
FYYSQDHBALBGHX-NPNNMFHTSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)