Merck
579009
Sigma-Aldrich
Poly(Disperse Red 1 methacrylate)
Sinónimos:
Poly[4′-[[2-(methacryloxy)ethyl]ethyl]amino-4-nitroazobenzene]
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
mp
>300 °C (lit.)
temperatura de transición
Tg 82 °C (onset)
solubilidad
chloroform: soluble
toluene: soluble
λmáx.
467 nm
cadena SMILES
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)N=Nc2ccc(cc2)N(CCOC(=O)C(=C)C)CC
Clave InChI
MHYWMAUCJNDHPY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
NLO polymer
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Stephen Atkins et al.
Scientific reports, 10(1), 3267-3267 (2020-02-26)
The isomerisation of azo dyes can induce conformational changes which have potential applications in medicine and environmental protection. We developed an agar diffusion assay to test the capture and release of biologically active molecules from an azo electro-optic polymer, Poly