577944
Hoveyda-Grubbs Catalyst® M700
Umicore
Sinónimos:
Hoveyda-Grubbs Catalyst® 1st Generation, Hoveyda-Grubbs Catalyst® M70 (C601), Dichloro(2-isopropoxyphenylmethylene) (tricyclohexylphosphine)ruthenium(II), Dichloro(o-isopropoxyphenylmethylene)(tricyclohexylphosphine)ruthenium(II)
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: ruthenium
reagent type: catalyst
reaction type: Ring Opening Metathesis Polymerisation
mp
195-197 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[H]\C(c1ccccc1OC(C)C)=[Ru](\Cl)Cl.C2CCC(CC2)P(C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C18H33P.C10H12O.2ClH.Ru/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-8(2)11-10-7-5-4-6-9(10)3;;;/h16-18H,1-15H2;3-8H,1-2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Clave InChI
KMKCJXPECJFQPQ-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Learn more about our metathesis catalysts
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 2
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
Research focuses on ruthenium alkylidene complexes for versatile olefin metatheses catalysis in the Grubbs group.
Research focuses on ruthenium alkylidene complexes for versatile olefin metatheses catalysis in the Grubbs group.
Research focuses on ruthenium alkylidene complexes for versatile olefin metatheses catalysis in the Grubbs group.
Research focuses on ruthenium alkylidene complexes for versatile olefin metatheses catalysis in the Grubbs group.