576824
Silver-copper alloy
nanopowder, <100 nm particle size
Sinónimos:
CuAg25
About This Item
Fórmula lineal:
CuAg25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Formulario
nanopowder
composición
Ag, ~97.5%
Cu, ~2.5%
tamaño de partícula
<100 nm
cadena SMILES
[Cu].[Ag]
InChI
1S/Ag.Cu
Clave InChI
NEIHULKJZQTQKJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Organically coated to promote dispersion in organic solvents.
Información legal
Product of Engi-Mat Co.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?