576646
N-Boc-4-hydroxyaniline
97%
Sinónimos:
N-Boc-4-aminophenol
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
mp
143-147 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C11H15NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-8-4-6-9(13)7-5-8/h4-7,13H,1-3H3,(H,12,14)
Clave InChI
YRQMBQUMJFVZLF-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)