Merck
56260
Sigma-Aldrich
3-Hydroxypropane-1-sulfonic acid
technical, ≥80% (T)
Sinónimos:
1-Hydroxypropane-3-sulfonic acid, 3-Hydroxy-1-propanesulfonic acid, 3-Hydroxypropan-1-sulfonic acid, 3-Hydroxypropanesulfonic acid
About This Item
Fórmula lineal:
HOCH2CH2CH2SO3H
Número de CAS:
Peso molecular:
140.16
Beilstein:
1753832
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
technical
Nivel de calidad
Ensayo
≥80% (T)
impurezas
≤0.1% 1,3-propane sultone
~20% water
densidad
1.364 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
sulfonic acid
cadena SMILES
OCCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C3H8O4S/c4-2-1-3-8(5,6)7/h4H,1-3H2,(H,5,6,7)
Clave InChI
WQPMYSHJKXVTME-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
may contain up to ~40% (NMR) 3,3′-Oxydi(propanesulfonic acid)
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Marie Pollard et al.
Journal of psychopharmacology (Oxford, England), 28(10), 935-946 (2014-07-18)
Suppressing anxiety and fear memory relies on bidirectional projections between the medial prefrontal cortex and the amygdala. Positive allosteric modulators of mGluR5 improve cognition in animal models of schizophrenia and retrieval of newly formed associations such as extinction of fear-conditioned