559792
[3-(3,5-Dichlorophenyl)-2,4-dioxoimidazolidinyl]-N-(methylethyl)carboxamide
97%
Sinónimos:
Iprodione
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
mp
130-134 °C (lit.)
functional group
amine
chloro
SMILES string
CC(C)NC(=O)N1CC(=O)N(C1=O)c2cc(Cl)cc(Cl)c2
InChI
1S/C13H13Cl2N3O3/c1-7(2)16-12(20)17-6-11(19)18(13(17)21)10-4-8(14)3-9(15)5-10/h3-5,7H,6H2,1-2H3,(H,16,20)
InChI key
ONUFESLQCSAYKA-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?