554359
Lead(II) iodide
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Sinónimos:
Lead diiodide, Lead diiodide (PbI2), Lead iodide, Plumbous iodide
About This Item
Productos recomendados
grado
for synthesis
synthesis grade
Línea del producto
AnhydroBeads™
Ensayo
99.999% trace metals basis
impurezas
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
tamaño de partícula
−10 mesh
bp
954 °C (lit.)
mp
402 °C (lit.)
densidad
6.16 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
I[PbH2]I
InChI
1S/2HI.Pb/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clave InChI
RQQRAHKHDFPBMC-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
Aplicación
- Polycrystalline α-FAPbI3 thin films by solution processing method. These polycrystalline thin films are applicable as photodetectors.
- Organic/inorganic hybrid 2D perovskite materials, applicable in solar cells.
Información legal
Para utilizar con
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Dye-sensitized solar cells as a promising, low-cost photovoltaic technology.
Dye-sensitized solar cells as a promising, low-cost photovoltaic technology.
Dye-sensitized solar cells as a promising, low-cost photovoltaic technology.
Dye-sensitized solar cells as a promising, low-cost photovoltaic technology.