Merck
553786
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-morpholin-4-yl-1,2,5-thiadiazole
98%
Sinónimos:
4-(4-Chloro-1,2,5-thiadiazol-3-yl)morpholine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H8ClN3OS
Número de CAS:
Peso molecular:
205.67
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
98%
mp
44-47 °C (lit.)
SMILES string
Clc1nsnc1N2CCOCC2
InChI
1S/C6H8ClN3OS/c7-5-6(9-12-8-5)10-1-3-11-4-2-10/h1-4H2
InChI key
LAUCCQWGVCJGFT-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c