Merck
549487
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1,1-Diphenyl-2-aminopropane
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H17N
Número de CAS:
Peso molecular:
211.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
actividad óptica
[α]20/D −16°, c = 1 in chloroform
mp
78-82 °C (lit.)
grupo funcional
amine
phenyl
cadena SMILES
C[C@H](N)C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H17N/c1-12(16)15(13-8-4-2-5-9-13)14-10-6-3-7-11-14/h2-12,15H,16H2,1H3/t12-/m0/s1
Clave InChI
XNKICCFGYSXSAI-LBPRGKRZSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
(S)-(−;)-1,1-Diphenyl-2-aminopropane can be used as a model amine compound in the chirality sensing studies by organic probes using circular dichroism technique.
Información legal
Product of Onyx Scientific, U.K.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Enantioselective sensing of amines based on [1+1]-,[2+2]-, and [1+ 2]-condensation with fluxional arylacetylene-derived dialdehydes
Iwaniuk DP and Wolf C
Organic Letters, 13(10), 2602-2605 (2011)
Chirality sensing of amines, diamines, amino acids, amino alcohols, and ?-hydroxy acids with a single probe
Bentley KW, et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(48), 18052-18055 (2013)