54925
(S)-3-Hydroxybutyric acid
≥97.0%
Sinónimos:
(+)-3-Hydroxy-n-butyric acid, (3S)-3-Hydroxybutanoic acid, (S)-β-Hydroxybutanoic acid, (S)-(+)-β-Hydroxybutyric acid, L-β-Hydroxybutyric acid
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0%
Formulario
powder or crystals
actividad óptica
[α]20/D +25±1°, c = 6% in H2O
mp
45-50 °C
grupo funcional
carboxylic acid
hydroxyl
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[C@H](O)CC(O)=O
InChI
1S/C4H8O3/c1-3(5)2-4(6)7/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m0/s1
Clave InChI
WHBMMWSBFZVSSR-VKHMYHEASA-N
Aplicación
- S-(2-acetamidoethyl) (S)-3-hydroxybutanethioate by reacting with acetylcysteamine in the presence of coupling reagent.
- 3-hydroxy-N-(4-methoxyphenyl)-(3S)-butanamide by treating with 4-methoxyaniline in the presence of acid-amine coupling reagent.
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Chromatograms
suitable for GCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.