Merck
549223
Sigma-Aldrich
3,4-Difluorothiophenol
96%
About This Item
Fórmula lineal:
F2C6H3SH
Número de CAS:
Peso molecular:
146.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
96%
índice de refracción
n20/D 1.528 (lit.)
bp
169-170 °C (lit.)
densidad
1.323 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
Fc1ccc(S)cc1F
InChI
1S/C6H4F2S/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3,9H
Clave InChI
BGVRHDQMTMPAEZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3,4-Difluorothiophenol is a halo-substituted thiol derivative.
Aplicación
3,4-Difluorothiophenol may be used:
  • To prepare a novel 3,4-difluorophenylthiomethyl group containing phthalazine derivative, which shows high cytotoxic activity.
  • To prepare a fluorothiophenyl modified poly(vinyl chloride) membrane with improved gas permeability efficiency.
  • As a ligand to synthesize noble metal quantum clusters (QCs).
  • To prepare ethyl 5-(aminosulfonyl)-2-[(3,4-difluorophenyl)thio]nicotinate, an intermediate for preparing potent thioether benzenesulfonamide inhibitors of carbonic anhydrases II and IV.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
120.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
48.9 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Noble metal clusters: applications in energy, environment, and biology.
Mathew A and Pradeep T.
Particle & Particle Systems Characterization, 31(10), 1017-1053 (2013)
Synthesis and in vitro cytotoxicity of novel 1, 4-disubstituted phthalazines.
Zhai X, et al.
Chinese Chemical Letters = Zhongguo Hua Xue Kuai Bao, 19(1), 29-32 (2008)
Thioether benzenesulfonamide inhibitors of carbonic anhydrases II and IV: structure-based drug design, synthesis, and biological evaluation.
Vernier W, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 18(9), 3307-3319 (2010)
Gas transport in fluorothiophenyl modified PVC membranes.
Bierbrauer K, et al.
Journal of Membrane Science, 362(1), 164-171 (2010)