Merck
543764
Sigma-Aldrich
6-Fluorochromone-2-carboxylic acid
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H5FO4
Número de CAS:
Peso molecular:
208.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
98%
mp
257-259 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
ketone
cadena SMILES
OC(=O)C1=CC(=O)c2cc(F)ccc2O1
InChI
1S/C10H5FO4/c11-5-1-2-8-6(3-5)7(12)4-9(15-8)10(13)14/h1-4H,(H,13,14)
Clave InChI
JZJYDFADRMBXAW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
6-Fluorochromone-2-carboxylic acid may be used as a matrix-assisted laser desorption ionization (MALDI) matrix for the trace analysis of areca alkaloids in human plasma.]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A new matrix for analyzing low molecular mass compounds and its application for determination of carcinogenic areca alkaloids by matrix-assisted laser desorption ionization time-of-flight mass spectrometry.
Feng CH and Lu CH.
Analytica Chimica Acta, 649(2), 230-235 (2009)