Merck
540471
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluoroethyl perfluorobutylsulfonate
95%
About This Item
Fórmula lineal:
CF3(CF2)3SO3CH2CF3
Número de CAS:
Peso molecular:
382.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
índice de refracción
n20/D 1.326 (lit.)
densidad
1.636 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
sulfonic acid
cadena SMILES
FC(F)(F)COS(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H2F12O3S/c7-2(8,9)1-21-22(19,20)6(17,18)4(12,13)3(10,11)5(14,15)16/h1H2
Clave InChI
KJGYBFLEIPDFNQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2,2,2-Trifluoroethyl perfluorobutylsulfonate may be used in the synthesis of 1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethyl-6,7-bis(2,2,2-trifluoro-ethoxy)-naphthalene (TTBN).
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
160.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
71.1 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Redox Shuttles with Axisymmetric Scaffold for Overcharge Protection of Lithium-Ion Batteries.
Weng W, et al.
Advanced Energy Materials (2016)