Merck
540021
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-Propylene oxide
99%
Sinónimos:
(S)-(−)-1,2-Epoxypropane, (S)-(−)-Methyloxirane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H6O
Número de CAS:
Peso molecular:
58.08
Beilstein:
79765
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
densidad de vapor
2 (vs air)
presión de vapor
8.59 psi ( 20 °C)
Ensayo
99%
temp. de autoignición
1378 °F
lim. expl.
37 %
índice de refracción
n20/D 1.366 (lit.)
bp
33-34 °C (lit.)
densidad
0.829 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
ether
cadena SMILES
C[C@H]1CO1
InChI
1S/C3H6O/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3/t3-/m0/s1
Clave InChI
GOOHAUXETOMSMM-VKHMYHEASA-N
Aplicación
  • (S)-(−)-Propylene oxide undergoes ring-opening upon treating with nucleophiles such as Grignard reagents or organolithium compounds to yield corresponding secondary alcohols.
  • It can be used in the synthesis of ligands to prepare of Pb(II) based coordination nets for the fabrication of white light-emitting diode materials.
  • It is a key starting material for the total synthesis of arenolide and (+)-aspicilin.
Información legal
Manufactured under license by Sterling Pharma Solutions Limited, using Jacobsen HKR technology.
Aplicación
Referencia del producto
Descripción
Precios
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-34.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-37 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis and Stereochemical Assignment of Arenolide.
Liu X, et al.
Organic Letters, 20(7), 1898-1901 (2018)
White light emission and second harmonic generation from secondary group participation (SGP) in a coordination network.
He J, et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(3), 1553-1559 (2012)
Wittig cyclization of ?-hydroxy hemiacetals: Synthesis of (+)-aspicilin.
Schmidt R, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 82(17), 9126-9132 (2017)
Amanda S Hakemian et al.
Biochemistry, 47(26), 6793-6801 (2008-06-11)
Particulate methane monooxygenase (pMMO) is a membrane-bound metalloenzyme that oxidizes methane to methanol in methanotrophic bacteria. The nature of the pMMO active site and the overall metal content are controversial, with spectroscopic and crystallographic data suggesting the presence of a