538973
Tris(dibenzoylmethane) mono(5-amino-1,10-phenanthroline)europium (lll)
Sinónimos:
Europium(III) tris(1,3-diphenyl-1,3-propanedionato) mono(5-amino-1,10-phenanthroline)
About This Item
Productos recomendados
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: europium
Quality Level
mp
163-168 °C (lit.)
λmax
244 nm in H2O
SMILES string
Nc1cc2cccnc2c3ncccc13.O=C(\C=C(/O[Eu](O\C(=C\C(=O)c4ccccc4)c5ccccc5)O\C(=C\C(=O)c6ccccc6)c7ccccc7)c8ccccc8)c9ccccc9
InChI
1S/3C15H12O2.C12H9N3.Eu/c3*16-14(12-7-3-1-4-8-12)11-15(17)13-9-5-2-6-10-13;13-10-7-8-3-1-5-14-11(8)12-9(10)4-2-6-15-12;/h3*1-11,16H;1-7H,13H2;/q;;;;+3/p-3/b3*14-11+;;
InChI key
AKNYTGVINNNCMK-RWBKAWJDSA-K
General description
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?