Documentos clave
536784
Sigma-Aldrich
PAMAM dendrimer, ethylenediamine core, generation 5.5 solution
5 wt. % in methanol
About This Item
Fórmula lineal:
[NH2(CH2)2NH2]:(G=5.5);dendri PAMAM(NHCH2CH2COONa)256
Número de CAS:
Peso molecular:
52900.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
descripción
sodium carboxylate surface groups
Formulario
liquid
mol peso
generation 5.5
Características
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
concentración
5 wt. % in methanol
nº de grupos superficiales
256
índice de refracción
n20/D 1.337
densidad
0.8 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
Forma física
Contains 256 surface carboxylate groups.
Información legal
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
11 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Maria Dąbkowska et al.
Journal of nanobiotechnology, 18(1), 120-120 (2020-09-02)
Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) is essential for the development and function of human neurons, therefore it is a promising target for neurodegenerative disorders treatment. Here, we studied BDNF-based electrostatic complex with dendrimer nanoparticles encapsulated in polyethylene glycol (PEG) in neurotoxin-treated