536490
2-tert-Butylimino-2-diethylamino-1,3-dimethylperhydro-1,3,2-diazaphosphorine, polymer-bound
200-400 mesh, extent of labeling: 2.0-2.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Sinónimos:
BEMP resin
About This Item
Productos recomendados
reticulante
1 % cross-linked
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: proton reactive
Extensión del etiquetado
2.0-2.5 mmol/g loading
tamaño de partícula
200-400 mesh
cadena SMILES
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.CCN(CC)P3(=NC(C)(C)C)N(C)CCCN3Cc4ccccc4
Clave InChI
ACRRVYBBQUZACX-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?