Merck
533564
Sigma-Aldrich
5-Ethoxycarbonyl-2-fufurylzinc chloride solution
0.5 M in THF
Sinónimos:
[[5-(Ethoxycarbonyl)-2-furanyl]methyl]zinc chloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H9ClO3Zn
Número de CAS:
Peso molecular:
254.00
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
concentration
0.5 M in THF
bp
65 °C
density
0.952 g/mL at 25 °C
functional group
ester
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)c1ccc(C[Zn]Cl)o1
InChI
1S/C8H9O3.ClH.Zn/c1-3-10-8(9)7-5-4-6(2)11-7;;/h4-5H,2-3H2,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
PJHDOQKNORSQBF-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Legal Information
Product of Rieke® metals, Inc. ®Registered trademark of Rieke Metals, Inc.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
1.0 °F - closed cup - Solvent
flash_point_c
-17.2 °C - closed cup - Solvent
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)