533491
Trityl chloride, polymer-bound
200-400 mesh, extent of labeling: 1.0-1.8 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Sinónimos:
Chlorotriphenylmethane, polymer-bound, Polystyrene crosslinked with divinylbenzene, α-chlorobenzhydrylated, Triphenylchloromethane, polymer-bound, Triphenylmethyl chloride
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
reticulante
1 % cross-linked
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: thiol reactive
Extensión del etiquetado
1.0-1.8 mmol/g loading
tamaño de partícula
200-400 mesh
cadena SMILES
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.ClC(c3ccccc3)(c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C19H15Cl.C10H10.C8H8/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1-15H;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
Clave InChI
TXMWQDFQVWGFTQ-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)