Merck
530948
Sigma-Aldrich
2-Chlorotrityl hydrazine, polymer-bound
200-400 mesh, extent of labeling: 0.4-0.6 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Sinónimos:
(α-Hydrazino-α-phenyl-2-chlorobenzyl)polystyrene, Hydrazine bound to 2-chloro-trityl resin
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
reticulante
1 % cross-linked
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Extensión del etiquetado
0.4-0.6 mmol/g loading
tamaño de partícula
200-400 mesh
grupo funcional
hydrazine
cadena SMILES
[X]c1ccc(cc1)C(NN)(c3c(cccc3)Cl)c2ccccc2
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)