Merck
530301
Sigma-Aldrich
2-(Chloromethyl)-3,4-dimethoxypyridine hydrochloride
97%
Sinónimos:
2-(Chloromethyl)-3,4-dimethoxypyridinium hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H11Cl2NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
224.08
Beilstein:
5360726
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
mp
155 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
Cl[H].COc1ccnc(CCl)c1OC
InChI
1S/C8H10ClNO2.ClH/c1-11-7-3-4-10-6(5-9)8(7)12-2;/h3-4H,5H2,1-2H3;1H
Clave InChI
YYRIKJFWBIEEDH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2-(Chloromethyl)-3,4-dimethoxypyridine hydrochloride (CDP) can be synthesized using maltol as a starting material. CDP and DMS (dimethyl sulfate) are used in the preparation of pantoprazole sodium (PPS), an antiulcerative drug. The quantification of CDP and DMS in PPS can be done simultaneously by gas chromatography–mass spectrometry (GC-MS) method.
Aplicación
2-(Chloromethyl)-3,4-dimethoxypyridine hydrochloride may be used as a precursor for the preparation [(2-pyridyl)-2-ethyl]-[3,4-dimethoxy-(2-pyridylmethyl)]-N-methylamine.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
The Synthesis of 2-chloromethyl-3,4-dimethoxypyridine Hydrochloride.
L DL, et al.
Journal of Jiangxi Normal University (Natural Science Edition), 42-45 (2003)
fac-Cobalt (III)-azido complexes derived from substituted pyridyl-based tridentate amines.
Massoud SS, et al.
Transition Met. Chem. (London), 39(5), 585-591 (2014)
Validated chromatographic methods for the determination of process related toxic impurities in pantoprazole sodium.
Raman NVVSS, et al.
Chromatographia, 68(5-6), 481-484 (2008)