524468
trans-Styrene-(β)-d
≥94 atom % D, ≥98% (CP), contains hydroquinone-d6 as stabilizer
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
≥94 atom % D
Ensayo
≥98% (CP)
contiene
hydroquinone-d6 as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.546 (lit.)
bp
50-51 °C/25 mmHg (lit.)
densidad
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[H]\C([2H])=C(\[H])c1ccccc1
InChI
1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2/i1D/b2-1+
Clave InChI
PPBRXRYQALVLMV-GXFUBBPWSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
88.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
31.11 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)