Merck
522554
Sigma-Aldrich
2-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester
98%
Sinónimos:
2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H17BO3
Número de CAS:
Peso molecular:
220.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.506 (lit.)
bp
282 °C (lit.)
densidad
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccccc2O
InChI
1S/C12H17BO3/c1-11(2)12(3,4)16-13(15-11)9-7-5-6-8-10(9)14/h5-8,14H,1-4H3
Clave InChI
VLROJECCXBBKPZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant involved in:
  • Synthesis of indolo-fused heterocyclic inhibitors of polymerase enzyme of hepatitis C
  • Studies of pi-interactions, electronic structure and transient UV absorption of subphthalocyanine-borate-bridged ferrocene-fullerene conjugates
  • Synthesis of subphthalocyanine and fused-ring nicotine derivatives
  • Suzuki-Miyaura coupling-triflation sequence, reduction and salt formation for synthesis of hydroxylated oligoarene phosphines
Widely used in Suzuki coupling chemistry.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Tetrahedron, 58, 9633-9695 (2002)