Merck
520330
Sigma-Aldrich
Fluoro-N,N,N′,N′-tetramethylformamidinium hexafluorophosphate
97%
Sinónimos:
TFFH
About This Item
Fórmula lineal:
[FC[=N(CH3)2]N(CH3)2]PF6
Número de CAS:
Peso molecular:
264.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
idoneidad de la reacción
reaction type: Coupling Reactions
mp
104-109 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
amine
fluoro
cadena SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CN(C)\C(F)=[N+](/C)C
InChI
1S/C5H12FN2.F6P/c1-7(2)5(6)8(3)4;1-7(2,3,4,5)6/h1-4H3;/q+1;-1
Clave InChI
ZAVXOOLKAGPJPI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reagent for synthesis of:
Cationic antimicrobial β-2,2-amino acid derivatives
Philanthotoxin analogues for inhibition of the ionotropic glutamate receptor
Small β-peptidomimetics for antimicrobials
Amine prodrugs of selective neuronal nitric oxide synthase inhibitors
Reagent for:
Selective cyclohexyl-derived imidazopyrazine insulin-like growth factor 1 receptor inhibitors
Hydrazone ligation to assemble multifunctional viral nanoparticles
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Anita K Kovács et al.
Frontiers in chemistry, 6, 120-120 (2018-05-05)
A general strategy for the synthesis of N-peptide-6-amino-D-luciferin conjugates has been developed. The applicability of the strategy was demonstrated with the preparation of a known substrate, N-Z-Asp-Glu-Val-Asp-6-amino-D-luciferin (N-Z-DEVD-aLuc). N-Z-DEVD-aLuc was obtained via a hybrid liquid/solid phase synthesis method, in which