Merck
519596
Sigma-Aldrich
4-Amino-3-chlorobenzonitrile
97%
About This Item
Fórmula lineal:
H2NC6H3(Cl)CN
Número de CAS:
Peso molecular:
152.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
102-105 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
nitrile
cadena SMILES
Nc1ccc(cc1Cl)C#N
InChI
1S/C7H5ClN2/c8-6-3-5(4-9)1-2-7(6)10/h1-3H,10H2
Clave InChI
OREVCMGFYSUYPX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
K Tsuji et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 40(9), 2399-2409 (1992-09-01)
Various 2'-phenoxymethanesulfonanilide derivatives were synthesized and evaluated for antiinflammatory and analgesic activities. Some compounds bearing an electron-attracting substituent at the 4'-position strongly inhibited adjuvant-induced arthritis in rats and acetic acid-induced writhing syndrome in mice without causing gastro-intestinal irritation. Among them
Crystal structures of Pigment Red 170 and derivatives, as determined by X-ray powder diffraction.
Martin U Schmidt et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 45(8), 1313-1317 (2006-01-21)
Australian Journal of Chemistry, 35, 328-328 (1982)