518972
trans-2-(4-Fluorophenyl)vinylboronic acid
95%
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H4CH=CHB(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
165.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
95%
mp
182-186 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
OB(O)\C=C\c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C8H8BFO2/c10-8-3-1-7(2-4-8)5-6-9(11)12/h1-6,11-12H/b6-5+
Clave InChI
GBNJRIQSFJFDII-AATRIKPKSA-N
Aplicación
Reactant for:
- Suzuki-Miyaura coupling reactions
- Preparation of biologically and pharmacologically active molecules
- Conjugate addition reactions
Otras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?