513431
Luperox® AFR40, Benzoyl peroxide solution
40 wt. % in dibutyl phthalate
Sinónimos:
Benzoyl peroxide, blend in dibutyl phthalate
About This Item
Productos recomendados
idoneidad de la reacción
reagent type: oxidant
concentración
40 wt. % in dibutyl phthalate
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(OOC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H10O4/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)17-18-14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Clave InChI
OMPJBNCRMGITSC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Org. Perox. E - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
203.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
95 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?