Merck
513164
Sigma-Aldrich
Iodopyrazine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H3IN2
Número de CAS:
Peso molecular:
205.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.655 (lit.)
bp
109-110 °C/34 mmHg (lit.)
densidad
2.086 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
iodo
cadena SMILES
Ic1cnccn1
InChI
1S/C4H3IN2/c5-4-3-6-1-2-7-4/h1-3H
Clave InChI
OYWPFIUVDKHHGQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
The Synthesis and Properties of Iodopyrazines.
Hirschberg A and Spoerri PE.
The Journal of Organic Chemistry, 26(6), 1907-1912 (1961)
Iron (II) isothiocyanate complexes with substituted pyrazines: Experimental and theoretical views on their electronic structure.
Shylin SI, et al.
Polyhedron, 87, 147-155 (2015)