Merck
510432
Sigma-Aldrich
6-Heptenenitrile
98%
About This Item
Fórmula lineal:
H2C=CH(CH2)4CN
Número de CAS:
Peso molecular:
109.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.433 (lit.)
bp
75-78 °C/13 mmHg (lit.)
densidad
0.841 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
allyl
nitrile
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C=CCCCCC#N
InChI
1S/C7H11N/c1-2-3-4-5-6-7-8/h2H,1,3-6H2
Clave InChI
ZLWQKLRMIQIHKQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
6-Heptenenitrile, also known as 6-cyano-1-hexene, is an aliphatic nitrile.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
180.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
82.2 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)