50150
Gly-Ala
≥99.0% (NT)
Sinónimos:
Glycyl-L-alanine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥99.0% (NT)
actividad óptica
[α]20/D −50±2°, c = 8% in H2O
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
residuo de ign.
≤0.05% (as SO4)
mp
~230 °C (dec.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
C[C@H](NC(=O)CN)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c1-3(5(9)10)7-4(8)2-6/h3H,2,6H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
Clave InChI
VPZXBVLAVMBEQI-VKHMYHEASA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?