Merck
49733
Sigma-Aldrich
Glutaric acid monoethyl ester chloride
≥97.0% (NT)
Sinónimos:
Ethyl 4-(chloroformyl)butyrate, Ethyl 5-chloro-5-oxovalerate, Ethyl glutaryl chloride
About This Item
Fórmula lineal:
ClCO(CH2)3COOC2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
178.61
Beilstein:
1099817
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥97.0% (NT)
índice de refracción
n20/D 1.443
bp
68-70 °C/0.07 mmHg (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
ester
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCOC(=O)CCCC(Cl)=O
InChI
1S/C7H11ClO3/c1-2-11-7(10)5-3-4-6(8)9/h2-5H2,1H3
Clave InChI
KKJAQUGGQMCNJY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Glutaric acid monoethyl ester chloride (ethyl glutaryl chloride) is a higher acyl chloride homolog. Its reaction with calix[4]arene to form ester group-containing calix[4]arenes has been reported.
Aplicación
Glutaric acid monoethyl ester chloride may be used as a reagent during the multi-step synthesis of lipidic aminoalcohol and diamine derivatives.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Esther del Olmo et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 16(23), 6091-6095 (2006-09-27)
Lymphoproliferation inhibition and cytotoxicity of a number of lipidic aminoacids, aminoalcohols and diamines were evaluated as a preliminary screening to select potential immunomodulators. The four most potent/less toxic compounds were submitted to delayed hypersensibility (DTH) assays to define the best
Synthesis of Several Diester Group-Containing Calix [4] arenes.
Nam KC, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 17(6), 502-506 (1996)