496847
Tetrahydrofuran-3-carboxaldehyde solution
50 wt. % in H2O, 98%
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
concentración
50 wt. % in H2O
índice de refracción
n20/D 1.416
bp
99 °C
densidad
1.106 g/mL at 25 °C
grupo funcional
aldehyde
ether
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=CC1CCOC1
InChI
1S/C5H8O2/c6-3-5-1-2-7-4-5/h3,5H,1-2,4H2
Clave InChI
GSUBXIVOZXWGKF-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
190.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
88 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)