Merck
494976
Sigma-Aldrich
3-Bromothianaphthene
95%
Sinónimos:
3-Bromobenzo[b]thiophene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H5BrS
Número de CAS:
Peso molecular:
213.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
índice de refracción
n20/D 1.668 (lit.)
bp
269 °C/752.5 mmHg (lit.)
densidad
1.629 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
Brc1csc2ccccc12
InChI
1S/C8H5BrS/c9-7-5-10-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5H
Clave InChI
SRWDQSRTOOMPMO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3-Bromothianaphthene is a heteroaryl halide. It undergoes Suzuki-Miyaura reaction with phenylboronic acid (PBA) or 3-thienylboronic acid in the presence of a novel heterogeneous Pd catalyst [Pd@PDEB, PDEB=poly(1,3-diethynylbenzene)]. The substitution reaction of 3-bromothianaphthene with piperidine to form 3-piperidinothianaphthene as the major product has been reported.
Aplicación
3-Bromothianaphthene may be used in the synthesis of (benzo[b]thiophen-3-yl)trimethylstannane.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Reactions of bromothianaphthenes with piperidine. Reinvestigation.
Reinecke MG, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 38(7), 1365-1367 (1973)
Reusable, Highly Active Heterogeneous Palladium Catalyst by Convenient Self-Encapsulation Cross-Linking Polymerization for Multiple Carbon-Carbon Cross-Coupling Reactions at ppm to ppb Palladium Loadings.
Dong Z and Ye Z.
Advanced Synthesis & Catalysis, 356(16), 3401-3414 (2014)
Electronic influence of the thienyl sulfur atom on the oligomerization of ethylene by cobalt (II) 6-(thienyl)-2-(imino) pyridine catalysis.
Bianchini C, et al.
Organometallics, 26(3), 726-739 (2007)