Merck
494208
Sigma-Aldrich
N-Methyl-p-toluidine
98%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H4NHCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
121.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.557 (lit.)
bp
212 °C (lit.)
densidad
0.958 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
CNc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H11N/c1-7-3-5-8(9-2)6-4-7/h3-6,9H,1-2H3
Clave InChI
QCIFLGSATTWUQJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
N-Methyl-p-toluidine is an aromatic secondary amine. It forms social isomers when encapsulated with a molecule of chloroform or benzene in a cylindrical capsule. 2-amino-4,6-dichloropyrimidine-5-carbaldehyde undergoes mono-amination with N-methyl-p-toluidine to form a precursor for the preparation of pyrazolo[3,4-d]pyrimidines. It annelates with dimethyl acetylenedicarboxylate via formation of toluidine radical cation intermediate.
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
183.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
83.89 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Microwave-assisted synthesis of pyrazolo [3,4-d] pyrimidines from 2-amino-4, 6-dichloropyrimidine-5-carbaldehyde under solvent-free conditions.
Quiroga J, et al.
Tetrahedron Letters, 49(20), 3257-3259 (2008)
Palladium-promoted aromatic annelation with acetylene dicarboxylates.
Sakakibara T, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 15(5), 797-800 (1986)
Simultaneous encapsulation: molecules held at close range.
Rebek J.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 44(14), 2068-2078 (2005)