Merck
493481
Sigma-Aldrich
Vinyl-13C2 acetate
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP), contains ~0.1% hydroquinone as stabilizer
Sinónimos:
Ethenol-13C2 acetate
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CO213CH=13CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
88.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensayo
≥99% (CP)
contiene
~0.1% hydroquinone as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.395 (lit.)
bp
72-73 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
densidad
0.956 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+2
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(=O)O[13CH]=[13CH2]
InChI
1S/C4H6O2/c1-3-6-4(2)5/h3H,1H2,2H3/i1+1,3+1
Clave InChI
XTXRWKRVRITETP-ZKDXJZICSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
17.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-8.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)