492752
Palmitic acid-2-13C
99 atom % 13C
Sinónimos:
Hexadecanoic acid-2-13C
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)1313CH2CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
257.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
mp
61-64 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCC[13CH2]C(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i15+1
Clave InChI
IPCSVZSSVZVIGE-XPOOIHDOSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
402.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
206.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)