492612
Ethylene oxide-13C2
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensayo
≥99% (CP)
contiene
hydroquinone as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.3597 (lit.)
bp
10.7 °C (lit.)
mp
−111 °C (lit.)
densidad
0.859 g/mL at 25 °C
aplicaciones
environmental
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
[13CH2]1[13CH2]O1
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3-1/h1-2H2/i1+1,2+1
Clave InChI
IAYPIBMASNFSPL-ZDOIIHCHSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Productos recomendados
espiga
regulador
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Chem. Unst. Gas A - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Muta. 1B - Press. Gas Liquefied gas - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Nervous system, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-4.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-20.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?