Merck
492108
Sigma-Aldrich
Cytosine-2,4-13C2,15N3
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C2C2H515N3O
Número de CAS:
Peso molecular:
116.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Formulario
solid
mp
>300 °C (lit.)
cambio de masa
M+5
cadena SMILES
[15NH2][13C]1=[15N][13C](=O)[15NH]C=C1
InChI
1S/C4H5N3O/c5-3-1-2-6-4(8)7-3/h1-2H,(H3,5,6,7,8)/i3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
Clave InChI
OPTASPLRGRRNAP-SLOBMOILSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)