Merck
491942
Sigma-Aldrich
Bromocyclopentane-d9
reagent grade, ≥98 atom % D, ≥99% (CP)
Sinónimos:
Cyclopentyl bromide-d9
About This Item
Fórmula lineal:
C5D9Br
Número de CAS:
Peso molecular:
158.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
reagent grade
Nivel de calidad
pureza isotópica
≥98 atom % D
Ensayo
≥99% (CP)
índice de refracción
n20/D 1.488 (lit.)
bp
137-139 °C (lit.)
densidad
1.473 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical
cambio de masa
M+9
cadena SMILES
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(Br)C1([2H])[2H]
InChI
1S/C5H9Br/c6-5-3-1-2-4-5/h5H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D
Clave InChI
BRTFVKHPEHKBQF-UHUJFCCWSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
107.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
42.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)